Learn More
2', 4', 6'-Trihidroxiacetofenona Monohidratado, TRC
Código de producto. 30456527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456527 100 mg -
30449874 50 mg -
30454327 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT888025100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 249278-28-2
Fórmula molecular C8H8O4 . H2O
Peso molecular (g/mol) 186.16
Sinónimo 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethan-1-one Hydrate
Nombre IUPAC 1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanola; hidratar
SMILES O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone Monohydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0528