Learn More
Hidrato de 2',4',6'-trihidroxiacetofenona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate is a compound that enhances bile secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hidrato de 2′,4′,6′-trihidroxiacetofenona es un compuesto que mejora la secreción biliar.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate |
| Punto de fusión | 218°C to 223°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1911197 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.15 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |