Learn More
Hidrato de 2',4',6'-trihidroxiacetofenona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356816 5 g 5 g
11366816 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04156.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 480-66-0 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate is a compound that enhances bile secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de 2′,4′,6′-trihidroxiacetofenona es un compuesto que mejora la secreción biliar.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-66-0
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00002287
Clave InChI XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 2',4',6'-trihydroxyacetophenone, phloroacetophenone, phloracetophenone, acetophloroglucine, 2,4,6-trihydroxyacetophenone, acetylphloroglucinol, ethanone, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl, 2-acetylphloroglucinol, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl-ethanone
PubChem CID 68073
ChEBI CHEBI:64344
Nombre IUPAC 1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate
Punto de fusión 218°C to 223°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1911197
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate