Learn More
2',4',6'-Trihidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2', 4', 6'-Trihydroxyacetophenone |
| Punto de fusión | 219.0°C to 222.0°C |
| Color | De marrón a naranja-amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | (HO)3C6H2COCH3 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 08,II,442 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.15 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.