Learn More
2,4,6-triformilfloroglucinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Triformylphloroglucinol |
| CAS | 34374-88-4 |
| Fórmula molecular | C9H6O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,3,5-Triformyl-2,4,6-trihydroxybenzene, 1,3,5-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-benzenetricarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6O6/c10-1-4-7(13)5(2-11)9(15)6(3-12)8(4)14/h1-3,13-15H |
| SMILES | OC1=C(C=O)C(O)=C(C=O)C(O)=C1C=O |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trihidroxibenceno-1,3,5-tricarbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 210.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0164 |