Learn More
2,4,6-Trifluoropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381567 1 g 1 g
11391567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04404.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 696-82-2 | C4HF3N2 | 134.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-82-2
Fórmula molecular C4HF3N2
Peso molecular (g/mol) 134.06
Número MDL MFCD00039705
Clave InChI NTSYSQNAPGMSIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2,4,6-trifluoro, pubchem6891, 2,4,6-trifluoropyrimide, 2,4, 6-trifluoropyrimidine, pyrimidine,2,4,6-trifluoro, pyrimidine, 2,4,6-trifluoro-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 69677
Nombre IUPAC 2,4,6-trifluoropyrimidine
SMILES FC1=CC(F)=NC(F)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluoropyrimidine
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Índice de refracción 1.405
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 607190
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.06
Porcentaje de pureza 98%