Learn More
2,4,6-Trifluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368926 1 g 1 g
11378926 5 g 5 g
11388926 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19541.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3512-17-2 | C5H2F3N | 133.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3512-17-2
Fórmula molecular C5H2F3N
Peso molecular (g/mol) 133.073
Número MDL MFCD03001161
Clave InChI UZDRWXKBKVVUTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluoro-pyridine, pyridine, 2,4,6-trifluoro, pubchem7794, 2,4,6 trifluoropyridine, acmc-1cp7f, 2,4,6-tris fluoranyl pyridine
PubChem CID 2783289
Nombre IUPAC 2,4,6-trifluoropiridina
SMILES C1=C(C=C(N=C1F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluoropyridine
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2924
Beilstein 1364338
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07
Porcentaje de pureza 97%