Learn More
2,4,6-trifluorobencilamina, TRC
Código de producto. 30456967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456967 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30456967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT790065250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorobenzylamine
CAS 214759-21-4
Fórmula molecular C7H6F3N
Cantidad 250 mg
Sinónimo Benzenemethanamine','2,4,6-trifluoro-, 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine, (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine, 2,4,6-Trifluorobenzylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H,3,11H2
SMILES NCc1c(F)cc(F)cc1F
Nombre IUPAC (2,4,6-trifluorofenil)metanamina
Peso molecular (g/mol) 161.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0452