Learn More
2,4,6-trifluorobencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trifluorobenzylamine |
| CAS | 214759-21-4 |
| Fórmula molecular | C7H6F3N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenemethanamine','2,4,6-trifluoro-, 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine, (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine, 2,4,6-Trifluorobenzylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H,3,11H2 |
| SMILES | NCc1c(F)cc(F)cc1F |
| Nombre IUPAC | (2,4,6-trifluorofenil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 161.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0452 |