Learn More
2,4,6-Trifluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11405910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405910 1 g 1 g
11415910 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26513.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utilizan para preparar colorantes. Se utilizan industrialmente en los flujos de procesos de gas natural y refinería. También se utilizan en la industria de polímeros como monómeros. Las aminas se utilizan como aditivos para aceites lubricantes, combustibles para motores y asfalto, y son productores de etanolaminas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1,2 g/l) (25 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes, el aire y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214759-21-4
Fórmula molecular C7H6F3N
Peso molecular (g/mol) 161.13
Número MDL MFCD00236317
Clave InChI RCHOKTKXVKKNBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluorophenyl methanamine, 2,4,6-trifluorobenzylamine, 2,4,6-trifluorobenzyl amine, 2,4,6-trifluorobenzyl amin, 1-2,4,6-trifluorophenyl methylamine, benzenemethanamine, 2,4,6-trifluoro, 1-2,4,6-trifluorophenyl methanamine, pubchem16416, trifluorophenyl methanamine, ksc201i9f
PubChem CID 2777046
Nombre IUPAC (2,4,6-trifluorofenil)metanamina
SMILES NCC1=C(F)C=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorobenzylamine
Índice de refracción 1.471
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly Soluble in water (1.2g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.13
Porcentaje de pureza 97%