Learn More
Cloruro de 2,4,6-trifluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449846 1 g 1 g
11459846 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20323.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79538-29-7 | C7H2ClF3O | 194.537 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79538-29-7
Fórmula molecular C7H2ClF3O
Peso molecular (g/mol) 194.537
Número MDL MFCD00070810
Clave InChI SIFIJQFBERMWMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluorobenzoylchloride, 2,4,6-trifluoro-benzoyl chloride, acmc-20aof3, timtec-bb sbb005827, 2,4,6-tri-fluorobenzoyl chloride, 2,4,6-trifluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,6-trifluoro, benzoyl chloride, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoyl chloride 1g, benzoyl chloride, 2,4,6-trifluoro-9ci
PubChem CID 144895
Nombre IUPAC Cloruro de 2,4,6-trifluorobencilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)Cl)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Densidad 1.499
Punto de ebullición 167°C to 168°C
Índice de refracción 1.484
Cantidad 1 g
Número UN UN1760
Beilstein 1958563
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.54
Porcentaje de pureza 97%