Learn More
2,4,6-trifluorobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30452030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
30452030 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30452030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7900252G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorobenzonitrile
CAS 96606-37-0
Fórmula molecular C7 H2 F3 N
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H2F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H
SMILES Fc1cc(F)c(C#N)c(F)c1
Nombre IUPAC 2,4,6-trifluorobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 157.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0139