Learn More
2,4,6-trifluorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trifluorobenzonitrile |
| CAS | 96606-37-0 |
| Fórmula molecular | C7 H2 F3 N |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H2F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H |
| SMILES | Fc1cc(F)c(C#N)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trifluorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 157.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0139 |