Learn More
Ácido 2,4,6-trifluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448637 1 g 1 g
11458637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19758.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28314-80-9 | C7H3F3O2 | 176.094 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28314-80-9
Fórmula molecular C7H3F3O2
Peso molecular (g/mol) 176.094
Número MDL MFCD00042398
Clave InChI SJZATRRXUILGHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoicacid, the derivatives, 2,4,6-trifluorobenzioc acid, pubchem1347, acmc-209h1r, ksc204g9t, 2,4,6-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0448, benzoicacid, 2,4,6-trifluoro
PubChem CID 520373
Nombre IUPAC Ácido 2,4,6-trifluorobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Punto de fusión 140°C to 142°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1958300
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1
Porcentaje de pureza 98%