Learn More
Cloruro de 2,4,6-trifluorobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15435507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15435507 250 mg 250 miligramos
15425507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15435507 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32746.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 220239-64-5 | C6H2ClF3O2S | 230.585 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 220239-64-5
Fórmula molecular C6H2ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 230.585
Número MDL MFCD01091015
Clave InChI XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,6-trifluorobenzenesulphonyl chloride, pubchem5181, chloro 2,4,6-trifluorophenyl sulfone, 2,4,6-trifluorobenzenesulfonylchloride, 2,4,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trifluoro-9ci
PubChem CID 2776983
Nombre IUPAC cloruro de 2,4,6-trifluorobencenosulfonilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.59
Porcentaje de pureza 97%