Learn More
Cloruro de deuterio de 2,4,6-trifluorobencenometanamina-d4,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine-d4,15N Deuterium Chloride |
| CAS | 2732917-43-8 |
| Fórmula molecular | C7H2D4F315N • DCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4;/h1-2H,3,11H2;1H/i3D2,11+1;/hD3 |
| SMILES | FC1=CC(F)=CC(F)=C1C([2H])([2H])[15N]([2H])[2H].[2H]Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (2,4,6-trifluorofenil)metan-d2-amina-d2-15N deuterio |
| Peso molecular (g/mol) | 203.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.05 |