Learn More
2,4,6-Trifluorobenceno-1,3,5-tricarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30455008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455008 10 mg -
30455751 50 mg 50 miligramos
30451150 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89991010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3638-97-9
Fórmula molecular C9N3F3
Peso molecular (g/mol) 207.11
Nombre IUPAC 2,4,6-trifluorobenceno-1,3,5-tricarbonitrilo
SMILES Fc1c(C#N)c(F)c(C#N)c(F)c1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-tricarbonitrile
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9F3N3/c10-7-4(1-13)8(11)6(3-15)9(12)5(7)2-14
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0044