Learn More
2',4',6'-Trifluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366609 5 g 5 g
11356609 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26198.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
2′,4′,6′-La trifluoroacetofenona fue el reactivo que se utilizó en la síntesis de 4, 6 y 6, 7-difluoro-3-metil-1H-indazoles.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51788-77-3
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.12
Número MDL MFCD00061194
Clave InChI FFJSZHCBWFPSJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,6-trifluorophenyl ethanone, 2,4,6-trifluoroacetophenone, 1-2,4,6-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,6-trifluorophenyl, 1-2,4,6-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,6-trifluorobenzene, pubchem4290, acmc-209kvx, 2',4,6'-trifluoroacetophenone
PubChem CID 2776906
Nombre IUPAC 1-(2,4,6-trifluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4',6'-Trifluoroacetophenone
Índice de refracción 1.473
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 98%