Learn More
2,4,6-tricloropirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trichloropyrimidine |
| CAS | 3764-01-0 |
| Fórmula molecular | C4HCl3N2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2,4,6-Trichloro-pyrimidine, NSC 6494 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tricloropirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 183.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9205 |