Learn More
2,4,6-Tricloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445243 100 g 100 g
11425243 5 g 5 g
11435243 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445243 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12842.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3764-01-0 | C4HCl3N2 | 183.416 g/mol
It is applied In selective Suzuki coupling with arylboronic acids has been reported to give 6-arylpyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha observado que su aplicación en el acoplamiento selectivo de Suzuki con ácidos arilborónicos genera 6-arilpirimidinas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3764-01-0
Fórmula molecular C4HCl3N2
Peso molecular (g/mol) 183.416
Número MDL MFCD00006063
Clave InChI DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
PubChem CID 77378
Nombre IUPAC 2,4,6-tricloropirimidina
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichloropyrimidine
Punto de fusión 21°C to 25°C
Densidad 1.595
Punto de ebullición 213°C to 215°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.57
Cantidad 100 g
Número UN UN1759
Beilstein 118284
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.43
Porcentaje de pureza 98%