Learn More
2,4,6-Tricloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443328 5 g 5 g
15453328 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56787.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16063-69-7 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como productos intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua. (0,113 mm a 25 °C)
Notas
Almacenar a 2– 8 °C. Evitar el uso de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16063-69-7
Fórmula molecular C5H2Cl3N
Peso molecular (g/mol) 182.428
Número MDL MFCD00971928
Clave InChI FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro-pyridine, pubchem11020, acmc-1bu24, ksc497g8t, 2,4,6-tris chloranyl pyridine, 2,4,6-trichloropyridine
PubChem CID 27665
Nombre IUPAC 2,4,6-tricloropiridina
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichloropyridine
Punto de fusión 33°C to 37°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water. (0.113 mm Hg at 25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.44
Porcentaje de pureza 97%