Learn More
2,4,6-triclorofenol, 98%
Código de producto. 11444100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444100 100 g 100 g
11439173 250 g 250 g
11429173 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444100 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11681.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-06-2 | C6H3Cl3O | 197,439 g/mol
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Adecuado para el desarrollo de materiales para baterías.
Aplicaciones
El 2,4,6-triclorofenol se utiliza como antiséptico, defoliante, conservante del pegamento, intermedio químico, tratamiento antimoho y disolvente para fibras de poliéster.
Solubilidad
Soluble en agua (0,8 g/l).
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-06-2
Fórmula molecular C6H3Cl3O
Número MDL MFCD00002172
Clave InChI LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6914
ChEBI CHEBI:28755
Nombre IUPAC 2,4,6-triclorofenol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichlorophenol
Punto de fusión 63°C to 68°C
Densidad 1.675
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación 99°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Phenol-like
Cantidad 100 g
Número UN UN2020
Beilstein 776729
Índice Merck 14,9644
Sinónimo dowicide 2 s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
Información de solubilidad Soluble aq. soln.(0.8 g/L).
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 197.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.45
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorophenol
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.