Learn More
2,4,6-triclorofenol-3,5-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trichlorophenol ring-d2 |
| CAS | 93951-80-5 |
| Fórmula molecular | C6 2H2 H Cl3 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Phen-3,5-d2-ol, 2,4,6-trichloro-, 2,4,6-Trichlorophen-3,5-d2-ol, 2,4,6-Trichlorophenol D2, 2,4,6-Trichlorophenol (ring-D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10 H/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(Cl)c(O)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tricloro-3,5-dideuteriofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 199.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.9375 g/mol |
| Mostrar más |