Learn More
2,4',6-Triclorobifenilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16360208 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16360208 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16360208 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Beinhaltet
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
2,4',6-Triclorobifenilo38444-77-41000 μg/ml
Zertifizierungen
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,4',6-Trichlorobiphenyl
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 62-56-6, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular CH4N2S
Número MDL MFCD00008067
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(N)=S
Nombre IUPAC tiourea
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 76.12
PubChem CID 2723790
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:36946
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.