Learn More
2,4,6-Triclorobifenil-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5 |
| CAS | 1219794-85-0 |
| Fórmula molecular | C12 D5 H2 Cl3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2,4,6-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 2,4,6-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 2,4,6-Trichlorobiphenyl-d5, PCB 30-d5, 2,4,6-TriCB-2',3',4',5',6'-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H7Cl3/c13-9-6-10(14)12(11(15)7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,4,6-triclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 262.5738 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.9927 g/mol |
| Mostrar más |