Learn More
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 4136-95-2 |
| Fórmula molecular | C7H2Cl4O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H |
| SMILES | ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 243.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.886 |