Learn More
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11924881 25 g Frasco de vidrio 25 g
10645541 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11924881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335180250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4136-95-2 | C7H2Cl4O | 243.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4136-95-2
Fórmula molecular C7H2Cl4O
Peso molecular (g/mol) 243.89
Número MDL MFCD00075323
Clave InChI OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2733703
Nombre IUPAC cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trichlorobenzoyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.5600g/mL
Punto de ebullición 107.0°C to 108.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5750 to 1.5770
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,9798
Gravedad específica 1.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.