Learn More
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339015 5 g 5 g
11349015 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14159.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4136-95-2 | C7H2Cl4O | 243.89 g/mol
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride is used in the preparation of γ-lactone and δ-lactone, aliphatic aromatic anhydrides, required for the synthesis of amphiphilic hyaluronan, mixed anhydride, required for the synthesis of angelate esters, synthesis of both spongistatin 1 and spongistatin 2 and large-ring lactones in high yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,4,6-triclorobenzoílo se utiliza en la preparación de γ-lactona y δ-lactona, anhídridos aromáticos alifáticos (necesarios para la síntesis de hialuronano anfifílico), anhídrido mixto (necesario para la síntesis de ésteres de angelato), en la síntesis de espongistatina 1 y espongistatina 2 y lactonas de anillo grande en altos rendimientos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4136-95-2
Fórmula molecular C7H2Cl4O
Peso molecular (g/mol) 243.89
Número MDL MFCD00075323
Clave InChI OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2733703
Nombre IUPAC cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Densidad 1.561
Punto de ebullición 107°C to 108°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.575
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2050280
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.91
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride