Learn More
2,4,6-triclorobenzonitrilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439110 1 g 1 g
11449110 5 g 5 g
11459110 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14609.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6575-05-9 | C7H2Cl3N | 206.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6575-05-9
Número MDL MFCD00052711
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C7H2Cl3N
Número UN UN3439
Sinónimo benzonitrile, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4822, acmc-1b2tu, pgodhcioipodfe-uhfffaoysa
Clave InChI PGODHCIOIPODFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,4,6-triclorobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 206.45
PubChem CID 522179
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.46
Porcentaje de pureza ≥97%