Learn More
Ácido 2,4,6-triclorobenzoico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15488999 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15488999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14191.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
CAS 50-43-1
Punto de fusión 162°C to 164°C
Fórmula molecular C7H3Cl3O2
Número MDL MFCD00060699
Cantidad 5 g
Beilstein 1874127
Sinónimo benzoic acid, 2,4,6-trichloro, unii-0bwg1hx6ck, 2,4,6-trichlorobenzoicacid, 2,4,6-trichloro-benzoic acid, 0bwg1hx6ck, 2,4,6-trichlorbenzoes, pubchem18496, acmc-209kme, 2,4,6-trichlorobbenzoicacid, ksc270e7f
Clave InChI RAFFVQBMVYYTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C(=O)O)Cl)Cl
Nombre IUPAC ácido 2,4,6-triclorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 225.449
PubChem CID 5764
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.46
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.