Learn More
2,4,6-triclorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trichlorobenzaldehyde |
| CAS | 24473-00-5 |
| Fórmula molecular | C7H3Cl3O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Trichlorobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H |
| SMILES | O=CC(C(Cl)=CC(Cl)=C1)=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-triclorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 209.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.92 |