Learn More
2,4,6-tricloroanilina, TRC
Código de producto. 30455208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455208 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30455208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT774323250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichloroaniline
CAS 634-93-5
Fórmula molecular C6 H4 Cl3 N
Cantidad 250 mg
Sinónimo Benzenamine','2,4,6-trichloro- (9CI','ACI), 2,4,6-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-trichloro- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Trichloraniline, 2,4,6-Trichloroaniline, 2,4,6-Trichlorophenylamine, NSC 2114, sym-Trichloroaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
SMILES Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC 2,4,6-tricloroanilina
Peso molecular (g/mol) 196.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.9409