Learn More
2,4,6-Tricloroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459346 100 g 100 g
11449346 25 g 25 g
11469346 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19044.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 634-93-5 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Tetrachloronitrobenzene was prepared from 2:4:6-trichloroaniline,which was converted by a Sandmeyer reaction into 1:2:3:5- tetrachlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetracloronitrobenceno se preparó a partir de 2:4:6-tricloroanilina, convertida por una reacción de Sandmeyer en 1:2:3:5- tetraclorobenceno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 634-93-5
Fórmula molecular C6H4Cl3N
Peso molecular (g/mol) 196.455
Número MDL MFCD00007663
Clave InChI NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-trichloroaniline, benzenamine, 2,4,6-trichloro, aniline, 2,4,6-trichloro, sym-trichloroaniline, 2,4,6-trichlorobenzenamine, 2,4,6-trichlorophenylamine, 1-amino-2,4,6-trichlorobenzene, unii-j7ic72n9b0, ccris 601, pubchem9974
PubChem CID 12471
Nombre IUPAC 2,4,6-tricloroanilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichloroaniline
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2018
Beilstein 879568
Punto de ebullición 262°C
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.46
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trichloroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichloroaniline