Learn More
2,4,6-Tricloro-5-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451268 5 g 5 g
15461268 250 mg 250 miligramos
15441268 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55115.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1780-36-5 | C5H3Cl3N2 | 197.443 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1780-36-5
Fórmula molecular C5H3Cl3N2
Peso molecular (g/mol) 197.443
Número MDL MFCD00233525
Clave InChI VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine
PubChem CID 232789
Nombre IUPAC 2,4,6-tricloro-5-metilpirimidina
SMILES CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
Punto de fusión 65°C to 69°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.45
Porcentaje de pureza 98%