Learn More
2,4,6-Tribromotolueno, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10236713 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236713 5 g Frasco de vidrio 5 g
10246713 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10236713 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393380050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6320-40-7
Fórmula molecular C7H5Br3
Peso molecular (g/mol) 328.83
Número MDL MFCD00013527
Clave InChI BFRIZWKDNUHPHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 33916
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromo-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Br)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Tribromotoluene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 68°C to 71°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H2Br3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4,6-tribromotoluene, benzene, 1,3,5-tribromo-2-methyl, acmc-20aof7, 2,4,6,tribromotoluene, 2,4,6-tribrom-toluol, 2-methyl-1,3,5-tribromobenzene, benzene,1,3,5-tribromo-2-methyl, 2,4,6-tribromotoluene 10g, 1,3,5-tribromo-2-methyl-benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.83
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Tribromotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.