Learn More
2,4,6-tribromoestireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tribromostyrene |
| CAS | 36327-34-1 |
| Fórmula molecular | C8H5Br3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,3,5-Tribromo-2-vinylbenzene, 1,3,5-Tribromo-2-ethenylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5Br3/c1-2-6-7(10)3-5(9)4-8(6)11/h2-4H,1H2 |
| SMILES | Brc1cc(Br)c(C=C)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tribromo-2-etenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 340.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.7941 |