Learn More
2,4,6-Tribromoresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434027 1 g 1 g
11444027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19436.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2437-49-2 | C6H3Br3O2 | 346.8 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2437-49-2
Fórmula molecular C6H3Br3O2
Peso molecular (g/mol) 346.8
Número MDL MFCD00009717
Clave InChI YADZSMVDNYXOOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-tribromoresorcinol, resorcinol, 2,4,6-tribromo, 1,3-benzenediol, 2,4,6-tribromo, 2,6-tribromoresorcinol, acmc-209gbn, 2,4,6-tribromresorcin, 2,4,6-tribromoresorcino, resorcinol,4,6-tribromo, 1, 2,4,6-tribromo, 4-06-00-05688 beilstein handbook reference
PubChem CID 17094
Nombre IUPAC 2,4,6-Tribromobenceno-1,3-diol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromoresorcinol
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.82
Porcentaje de pureza 98%