Learn More
2,4,6-Tribromopirimidina, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 4, 6-Tribromopyrimidine |
| CAS | 36847-11-7 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C4HBr3N2 |
| Número MDL | MFCD00233942 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | pyrimidine, 2,4,6-tribromo, pubchem6896, acmc-1ae09, 2,4,6-tribromopyrimidine |
| Clave InChI | AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | BrC1=CC(Br)=NC(Br)=N1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tribromopirimidina |
| Mostrar más |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?