Learn More
Alfa Aesar™ 2,4,6-Tribromopyrimidine, 95%
Código de producto. 15403697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403697 250 mg 250 miligramos
11347349 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403697 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H27471.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 36847-11-7
Fórmula molecular C4HBr3N2
Peso molecular (g/mol) 316.78
Número MDL MFCD00233942
Clave InChI AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2,4,6-tribromo, pubchem6896, acmc-1ae09, 2,4,6-tribromopyrimidine
PubChem CID 258580
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromopirimidina
SMILES BrC1=CC(Br)=NC(Br)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromopyrimidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.78
Porcentaje de pureza 95%