Learn More
2,4,6-Tribromofenilo beta-D-Glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30456969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456969 250 mg 250 miligramos
30455897 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT772670250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502495-87-6
Fórmula molecular C12H13Br3O6
Peso molecular (g/mol) 492.94
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(2,4,6-tribromofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c(Br)cc(Br)cc2Br)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromophenyl beta-D-Glucopyranoside
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13Br3O6/c13-4-1-5(14)11(6(15)2-4)21-12-10(19)9(18)8(17)7(3-16)20-12/h1-2,7-10,12,16-19H,3H2/t7-,8-,9+,10-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.8262