Learn More
2,4,6-Acetato de tribromofenilo, TRC
Código de producto. 30451097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451097 2.5 g 2.50 g
30456921 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7726252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-95-4
Fórmula molecular C8 H5 Br3 O2
Peso molecular (g/mol) 372.84
Sinónimo 2,4,6-Tribromo-phenol 1-Acetate, NSC 404079
Nombre IUPAC (2,4,6-tribromofenilo) acetato
SMILES CC(=O)Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromophenyl Acetate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.784