Learn More
2,4,6-tribromofenol, Mikromol™
Descripción
2,4,6-tribromofenol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tribromophenol |
| CAS | 118-79-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,6-Tribromophenol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H3 Br3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,4,6-Tribromophenol, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Dembrexine Imp. E (EP), Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Phenol, 2,4,6-tribromo-, 1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromkal Pur 3, Bromol, Flammex 3BP, NSC 2136, PH 73, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Dembrexine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br |
| Mostrar más |