Learn More
2,4,6-tribromofenol, Mikromol™
Código de producto. 17951006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951006 25 mg 25 miligramos
17914066 100 mg 100 miligramos
30460087 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17951006 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1200.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,4,6-Tribromofenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromophenol
CAS 118-79-6
Nombres de analitos o componentes 2,4,6-Tribromophenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H3 Br3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,4,6-Tribromophenol, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Dembrexine Imp. E (EP), Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Phenol, 2,4,6-tribromo-, 1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromkal Pur 3, Bromol, Flammex 3BP, NSC 2136, PH 73, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Dembrexine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromofenol
Peso molecular (g/mol) 330.8
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327,7734 g/mol