Learn More
2,4,6-Tribromofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091910 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10770661 100 g Frasco de plástico 100 g
10626942 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160100050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-79-6 | C6H3Br3O | 330.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-79-6
Fórmula molecular C6H3Br3O
Peso molecular (g/mol) 330.80
Número MDL MFCD00002150
Clave InChI BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribromophenol, bromol, bromkal pur 3, xeroform, phenol, 2,4,6-tribromo, flammex 3bp, unii-ys6k3eu393, ccris 1658, great lakes ph-73, 5175-83-7 bismuth 3+ salt
PubChem CID 1483
ChEBI CHEBI:47696
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromofenol
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Tribromophenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89.0°C to 93.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 244.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br3C6H2OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06,203
Fieser 02,424
Índice Merck 15,9775
Información de solubilidad Solubility in water: 71mg/l (15°C). Other solubilities: soluble in acetone,diethylether,petroleum ether,,benzene,toluene,alcohols,chloroform,pyridine,and carbon tetrachloride
Punto de sublimación 244°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.79
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Tribromophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.