Learn More
2,4,6-Tribromofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439623 250 g 250 g
11429623 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12424.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-79-6 | C6H3Br3O | 330.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-79-6
Fórmula molecular C6H3Br3O
Peso molecular (g/mol) 330.80
Número MDL MFCD00002150
Clave InChI BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribromophenol, bromol, bromkal pur 3, xeroform, phenol, 2,4,6-tribromo, flammex 3bp, unii-ys6k3eu393, ccris 1658, great lakes ph-73, 5175-83-7 bismuth 3+ salt
PubChem CID 1483
ChEBI CHEBI:47696
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromofenol
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromophenol
Punto de fusión 86°C to 92°C
Densidad 2.55
Punto de ebullición 282°C to 290°C (sublimation)
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 776920
Índice Merck 14,9613
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.8
Porcentaje de pureza 98%