Learn More
2,4,6-tribromofenol-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tribromophenol 13C6 |
| CAS | 1097192-97-6 |
| Fórmula molecular | 13C6 H3 Br3 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6','2,4,6-tribromo-, 2,4,6-Tribromophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 2,4,6-Tribromophenol 13C6, 2,4,6-Tribromophenol (ring-13C6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tribromo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 336.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.7935 |