Learn More
Bromuro de 2,4,6-tribromobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tribromobenzyl Bromide |
| CAS | 54459-64-2 |
| Fórmula molecular | C7H4Br4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3,5-Tribromo-2-(bromomethyl)benzene','2,4,6,alpha-Tetrabromotoluene2,4,6-Tribromobenzyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Br4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-2H,3H2 |
| SMILES | BrCc1c(Br)cc(Br)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tribromo-2-(bromometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 407.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.7047 |