Learn More
2,4,6-Tribromoanisole, TRC
Código de producto. 30136485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136485 100 g 100 g
30003704 5 g 5 g
30006434 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT771850100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-99-8
Fórmula molecular C7 H5 Br3 O
Peso molecular (g/mol) 344.83
Sinónimo 2,4,6-Tribromoanisole, Benzene, 1,3,5-tribromo-2-methoxy- (9CI, ACI), 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene (ACI), Anisole, 2,4,6-tribromo- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Methoxy-2,4,6-tribromobenzene, 2,4,6-Tribromoanisole, Methyl 2,4,6-tribromophenyl ether, NSC 2218, TBA
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromo-2-metoxibenceno
SMILES COc1c(Br)cc(Br)cc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromoanisole
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Br3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.7891