Learn More
2,4,6-Tribromoanisol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491998 1 g 1 g
15402008 5 g 5 g
15412008 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55684.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-99-8
Fórmula molecular C7H5Br3O
Peso molecular (g/mol) 344.83
Número MDL MFCD00192510
Clave InChI YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-tribromoanisole, anisole, 2,4,6-tribromo, benzene, 1,3,5-tribromo-2-methoxy, unii-do7m3m4lx5, 1,3,5-tribromo-2-methoxy-benzene, methyl 2,4,6-tribromophenyl ether, do7m3m4lx5, 2,6-tribromoanisole, anisole,4,6-tribromo, acmc-209mm5
PubChem CID 11839
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromo-2-metoxibenceno
SMILES COC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromoanisole
Punto de fusión 84°C to 88°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 297°C to 299°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2210361
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.83
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido