Learn More
2,4,6-tribromoanilina, TRC
Código de producto. 30454050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454050 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30454050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT771800500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromoaniline
CAS 147-82-0
Fórmula molecular C6 H4 Br3 N
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzenamine','2,4,6-tribromo- (9CI','ACI), 2,4,6-Tribromobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-tribromo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Tribromo-phenylamine, 2,4,6-Tribromoaniline, NSC 2216, sym-Tribromoaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromoanilina
Peso molecular (g/mol) 329.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.7894